(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520747-1G PC520747-500MG PC520747-5G
APOSPC520747-1GEA 1930 DKK
APOSPC520747-1G APOSPC520747-500MG APOSPC520747-5G
(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol 95%
(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol
Formel: C₁₃H₁₇F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18909828
CAS-nummer: 1303973-25-2