4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520746-250MG PC520746-500MG
APOSPC520746-250MGEA 5950 DKK
APOSPC520746-250MG APOSPC520746-500MG
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₈ClF₂NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18917106
CAS-nummer: 1224929-81-0