2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520742-1G PC520742-500MG PC520742-5G
APOSPC520742-1GEA 2710 DKK
APOSPC520742-1G APOSPC520742-500MG APOSPC520742-5G
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18434522
CAS-nummer: 156021-07-7