3-Benzyloxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520741-10G PC520741-1G PC520741-5G
APOSPC520741-10GEA 8650 DKK
APOSPC520741-10G APOSPC520741-1G APOSPC520741-5G
3-Benzyloxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Benzyloxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18384832
CAS-nummer: 1256835-17-2