2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520740-10G
PC520740-1G
PC520740-5G
APOSPC520740-10GEA
10460
DKK
APOSPC520740-10G
APOSPC520740-1G
APOSPC520740-5G
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel:
C₈H₅F₄NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18384835 CAS-nummer: 1262412-94-1 |