3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520738-1G PC520738-5G
APOSPC520738-1GEA 2630 DKK
APOSPC520738-1G APOSPC520738-5G
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18257232
CAS-nummer: 114468-05-2