3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC520734-1G PC520734-250MG PC520734-5G
APOSPC520734-1GEA 1980 DKK
APOSPC520734-1G APOSPC520734-250MG APOSPC520734-5G
3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95%
3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane
Formel: C₅H₇BrF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17170416
CAS-nummer: 1252934-30-7
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,III