6-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520731-10G PC520731-1G PC520731-5G
APOSPC520731-10GEA 8650 DKK
APOSPC520731-10G APOSPC520731-1G APOSPC520731-5G
6-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
6-Chloro-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16658595
CAS-nummer: 52200-53-0