2-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520725-25G PC520725-5G
APOSPC520725-25GEA 17610 DKK
APOSPC520725-25G APOSPC520725-5G
2-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
2-Chloro-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅ClFN
Molekylvægt: 181.60 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140178
CAS-nummer: 124467-23-8