3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520723-500MG PC520723-5G PC520723-1G
APOSPC520723-500MGEA 850 DKK
APOSPC520723-500MG APOSPC520723-5G APOSPC520723-1G
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂N
Kogepunkt: 35…40 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16140196
CAS-nummer: 114468-04-1