2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520720-10G PC520720-1G PC520720-5G
APOSPC520720-10GEA 7320 DKK
APOSPC520720-10G APOSPC520720-1G APOSPC520720-5G
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester
Formel: C₉H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140192
CAS-nummer: 1018678-48-2