3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520719-1G PC520719-5G
APOSPC520719-1GEA 2020 DKK
APOSPC520719-1G APOSPC520719-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140184
CAS-nummer: 1221272-92-9