2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520718-1G PC520718-500MG PC520718-5G
APOSPC520718-1GEA 2800 DKK
APOSPC520718-1G APOSPC520718-500MG APOSPC520718-5G
2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Formel: C₇H₆BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140181
CAS-nummer: 1211535-69-1