2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520714-1G PC520714-5G
APOSPC520714-1GEA 1840 DKK
APOSPC520714-1G APOSPC520714-5G
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₄F₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698654
CAS-nummer: 1214358-19-6