1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520713-10G PC520713-1G PC520713-5G
APOSPC520713-10GEA 9590 DKK
APOSPC520713-10G APOSPC520713-1G APOSPC520713-5G
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₅F₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698632
CAS-nummer: 1214358-15-2