2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520712-10G PC520712-1G PC520712-5G
APOSPC520712-10GEA 7780 DKK
APOSPC520712-10G APOSPC520712-1G APOSPC520712-5G
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene 95%
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molekylvægt: 191.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698664
CAS-nummer: 1214333-17-1