1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520710-10G PC520710-1G PC520710-5G
APOSPC520710-10GEA 7250 DKK
APOSPC520710-10G APOSPC520710-1G APOSPC520710-5G
1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₄F₈
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698530
CAS-nummer: 1214388-66-5