1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520706-10G PC520706-1G PC520706-5G
APOSPC520706-10GEA 8650 DKK
APOSPC520706-10G APOSPC520706-1G APOSPC520706-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene 95%
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14525560
CAS-nummer: 40788-04-3