1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520703-10G PC520703-1G PC520703-5G
APOSPC520703-10GEA 8650 DKK
APOSPC520703-10G APOSPC520703-1G APOSPC520703-5G
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)benzene 95%
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)benzene
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14525520
CAS-nummer: 1221272-94-1