1-Nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520702-10G PC520702-1G PC520702-5G
APOSPC520702-10GEA 4480 DKK
APOSPC520702-10G APOSPC520702-1G APOSPC520702-5G
1-Nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14525517
CAS-nummer: 145914-06-3