1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520701-1G PC520701-25G PC520701-5G
APOSPC520701-1GEA 881 DKK
APOSPC520701-1G APOSPC520701-25G APOSPC520701-5G
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molekylvægt: 205.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14525531
CAS-nummer: 3764-36-1