4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520700-25G PC520700-5G
APOSPC520700-25GEA 6120 DKK
APOSPC520700-25G APOSPC520700-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
Formel: C₉H₁₃F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14525503
CAS-nummer: 1204296-05-8