1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520699-1G PC520699-5G
APOSPC520699-1GEA 1930 DKK
APOSPC520699-1G APOSPC520699-5G
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₉H₉F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14525512
CAS-nummer: 50562-01-1