3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC520693-1G PC520693-5G
APOSPC520693-1GEA 317 DKK
APOSPC520693-1G APOSPC520693-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C9H6BrF3O2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194218
CAS-nummer: 1161362-01-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II