1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520691-10G PC520691-1G PC520691-5G
APOSPC520691-10GEA 12200 DKK
APOSPC520691-10G APOSPC520691-1G APOSPC520691-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Formel: C₇H₅F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194315
CAS-nummer: 34888-08-9