3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC520688-1G PC520688-500MG PC520688-5G
APOSPC520688-1GEA 2980 DKK
APOSPC520688-1G APOSPC520688-500MG APOSPC520688-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 97%
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
Formel: C₇H₇F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12404951
CAS-nummer: 114468-03-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III