4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520687-1G PC520687-25G PC520687-5G
APOSPC520687-1GEA 1490 DKK
APOSPC520687-1G APOSPC520687-25G APOSPC520687-5G
4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 95%
Formel: C₇H₇F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12404950
CAS-nummer: 114490-29-8