3,6-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520683-10G PC520683-1G PC520683-5G
APOSPC520683-10GEA 4540 DKK
APOSPC520683-10G APOSPC520683-1G APOSPC520683-5G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂NO
Molekylvægt: 169.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546978
CAS-nummer: 1010413-52-1