2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520681-10G PC520681-1G PC520681-5G
APOSPC520681-10GEA 6990 DKK
APOSPC520681-10G APOSPC520681-1G APOSPC520681-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546975
CAS-nummer: 106877-18-3