2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520680-10G PC520680-1G PC520680-5G
APOSPC520680-10GEA 6560 DKK
APOSPC520680-10G APOSPC520680-1G APOSPC520680-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine 95%
Formel: C₆H₆F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546932
CAS-nummer: 111781-49-8