4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520672-1G
PC520672-5G
PC520672-250MG
APOSPC520672-1GEA
1110
DKK
APOSPC520672-1G
APOSPC520672-5G
APOSPC520672-250MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11100557 CAS-nummer: 306960-74-7 |