1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520671-10G PC520671-5G
APOSPC520671-10GEA 5240 DKK
APOSPC520671-10G APOSPC520671-5G
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₆F₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100171
CAS-nummer: 81577-08-4