1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520670-10G PC520670-1G PC520670-500MG
APOSPC520670-10GEA 8390 DKK
APOSPC520670-10G APOSPC520670-1G APOSPC520670-500MG
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₆F₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100172
CAS-nummer: 93524-64-2