2,3-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520667-1G PC520667-500MG PC520667-5G
APOSPC520667-1GEA 2100 DKK
APOSPC520667-1G APOSPC520667-500MG APOSPC520667-5G
2,3-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2,3-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Br₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100541
CAS-nummer: 1099598-01-2