1-(1,1-Difluoroethyl)-4-fluorobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520666-1G PC520666-500MG PC520666-5G
APOSPC520666-1GEA 2370 DKK
APOSPC520666-1G APOSPC520666-500MG APOSPC520666-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-fluorobenzene 95%
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-fluorobenzene
Formel: C₈H₇F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845816
CAS-nummer: 55805-03-3