(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC520664-25G PC520664-5G
APOSPC520664-25GEA 2080 DKK
APOSPC520664-25G APOSPC520664-5G
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Formel: C₇H₁₂F₂O
Molekylvægt: 150.17 g/mol
Kogepunkt: 207…213 °C
Massefylde: 1.1543 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847775
CAS-nummer: 178312-48-6