5-(Trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520663-1G PC520663-5G
APOSPC520663-1GEA 2270 DKK
APOSPC520663-1G APOSPC520663-5G
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine 95%
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₃F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100527
CAS-nummer: 176214-12-3