(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)pyridine
PC520662-1G PC520662-5G
APOSPC520662-1GEA 164 DKK
APOSPC520662-1G APOSPC520662-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formel: C₆H₆FNO
Molekylvægt: 127.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11656367
CAS-nummer: 870063-60-8