1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520660-1G PC520660-5G
APOSPC520660-1GEA 1410 DKK
APOSPC520660-1G APOSPC520660-5G
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₅F₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226656
CAS-nummer: 1099597-68-8