1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520659-1G PC520659-5G
APOSPC520659-1GEA 1670 DKK
APOSPC520659-1G APOSPC520659-5G
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₂F₈
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226681
CAS-nummer: 27059-24-1