6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520656-1G PC520656-5G
APOSPC520656-1GEA 1580 DKK
APOSPC520656-1G APOSPC520656-5G
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine 95%
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₅F₆N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226677
CAS-nummer: 1099597-76-8