1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520651-1G PC520651-5G
APOSPC520651-1GEA 1450 DKK
APOSPC520651-1G APOSPC520651-5G
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Formel: C₉H₇Cl₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226648
CAS-nummer: 1099597-55-3