3-(Trifluoromethyl)-1H-indene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520649-1G PC520649-500MG PC520649-5G
APOSPC520649-1GEA 2630 DKK
APOSPC520649-1G APOSPC520649-500MG APOSPC520649-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-indene 95%
3-(Trifluoromethyl)-1H-indene
Formel: C₁₀H₇F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226532
CAS-nummer: 134391-57-4