2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520645-10G PC520645-1G PC520645-5G
APOSPC520645-10GEA 8650 DKK
APOSPC520645-10G APOSPC520645-1G APOSPC520645-5G
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₅BrF₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226531
CAS-nummer: 1099598-18-1