3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC520643-1G PC520643-25G PC520643-5G
APOSPC520643-1GEA 545 DKK
APOSPC520643-1G APOSPC520643-25G APOSPC520643-5G
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆ClF₃
Molekylvægt: 194.59 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226662
CAS-nummer: 93242-63-8