Methyl-5-fluoropicolinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC520639-1G PC520639-5G
APOSPC520639-1GEA 284 DKK
APOSPC520639-1G APOSPC520639-5G
Methyl-5-fluoropicolinate 98%
Methyl-5-fluoropicolinate
Formel: C₇H₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845630
CAS-nummer: 107504-07-4