2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520638-10G PC520638-5G
APOSPC520638-10GEA 4360 DKK
APOSPC520638-10G APOSPC520638-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100538
CAS-nummer: 31181-54-1