3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520637-10G PC520637-1G PC520637-5G
APOSPC520637-10GEA 12120 DKK
APOSPC520637-10G APOSPC520637-1G APOSPC520637-5G
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine 97%
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine
Formel: C₈H₉F₂N
Molekylvægt: 157.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226592
CAS-nummer: 1186194-56-8