2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520636-1G PC520636-5G
APOSPC520636-1GEA 1320 DKK
APOSPC520636-1G APOSPC520636-5G
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₆H₁₀F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226599
CAS-nummer: 64196-43-6