1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520629-10G PC520629-1G PC520629-5G
APOSPC520629-10GEA 6910 DKK
APOSPC520629-10G APOSPC520629-1G APOSPC520629-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₆F₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226548
CAS-nummer: 50562-22-6